Fontos dokumentumok
226904
Methoxyamine hydrochloride
98%
Szinonimák:
O-Methylhydroxylamine hydrochloride, Methoxylamine hydrochloride
Teszt
98%
form
solid
mp
151-154 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
SMILES string
Cl.CON
InChI
1S/CH5NO.ClH/c1-3-2;/h2H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNXVOSBNFZWHBV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
A DNS-károsodás és a DNS-javítási mechanizmus létfontosságú a DNS integritásának fenntartásához. A sejtek DNS-ének károsodása többek között a mutagenezisben és a rák kialakulásában is szerepet játszik.