Fontos dokumentumok
M5500
Melibiose
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
α-D-Melibiose hydrate, 6-α-D-Galactopyranosyl-D-glucopyranose, 6-O-α-D-Galactopyranosyl-D-glucose
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white to off-white
mp
182 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
SMILES string
O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10-,11+,12-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHIDEFLSUMQFBY-CQIZOMOZSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)