Fontos dokumentumok
69478
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with 1% trimethylchlorosilane
with 1% trimethylchlorosilane, for GC derivatization, LiChropur™
About This Item
Javasolt termékek
product name
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with 1% trimethylchlorosilane, for GC derivatization, LiChropur™
Minőségi szint
grade
for GC derivatization
Teszt
≥97.0%
form
liquid
minőség
LiChropur™
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.378
SMILES string
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
78.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
26 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs