Fontos dokumentumok
A5175
Anti-Human Lambda Light Chains (Bound and Free)−Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Goat Anti-Human Lambda Light Chains (Bound and Free)-HRP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technika/technikák
direct ELISA: 1:35,000
dot blot: 1:40,000 (chemiluminescent)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Horseradish Peroxidase (HRP) is an enzyme that catalyzes the conversion of chromogenic substrates such as o-phenylenediamine (OPD), 4-chloro-1-naphthol 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine (TMB), 3,3′-Diaminobenzidine (DAB) or 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS); chemiluminescent substrates such as CPS-3 (enhanced luminal) and fluorogenic substrates such as Ampliflu™ Red into detectable chromophores, light-emitters or fluorescers, respectively.
Alkalmazás
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistology
- dot blot
- detecting and quantitating human lambda light chains (bound and free) via chromogenic, chemoluminescent or fluorogenic immunochemical or immunohistochemical techniques
Enzyme-linked immunosorbent assay (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2