Fontos dokumentumok
A7058
Anti-polyHistidine−Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
clone HIS-1, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-polyHistidine, Monoclonal 6 His epitope tag, Monoclonal 6xHis-tag, Monoclonal HHHHHH epitope tag, Monoclonal Hexa His tag, Monoclonal His-tag, Monoclonal His6 tag, Monoclonal Histidine tagged, Monoclonal Poly-His-tag
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HIS-1, monoclonal
Forma
lyophilized powder
kiszerelés
vial of 0.5 mL
koncentráció
5-11 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:2,000 using lysates of Escherichia coli induced to express a 6xHis tagged protein
izotípus
IgG2a
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Also suitable for dot blot assays and ELISA
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)