Fontos dokumentumok
A2228
Monoclonal Anti-β-Actin antibody produced in mouse
clone AC-74, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Actin Antibody Sigma, Beta Actin Antibody - Monoclonal Anti-β-Actin antibody produced in mouse, Beta Actin Antibody Sigma, Beta Actin Sigma Antibody, Sigma Actin Antibody, Sigma Beta Actin Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
AC-74, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 42 kDa
faj reaktivitás
rabbit, sheep, cat, guinea pig, bovine, mouse, chicken, wide range, Hirudo medicinalis, canine, Drosophila, carp, pig, rat, human
nem léphet reakcióba
Dictyostelium discoideum
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: 10-40 μg/mL using human or chicken fibroblasts
immunohistochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total cell extracts of human or chicken fibroblasts
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
β-Actin modulates cell growth, migration and the G-actin pool. Mutations in ACTB leads to pleiotropic developmental disorder.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The field of proteomics is continually looking for new ways to investigate protein dynamics within complex biological samples. Recently, many researchers have begun to use RNA interference (RNAi) as a method of manipulating protein levels within their samples, but the ability to accurately determine these protein amounts remains a challenge. Fortunately, over the past decade, the field of proteomics has witnessed significant advances in the area of mass spectrometry. These advances, both in instrumentation and methodology, are providing researchers with sensitive assays for both identification and quantification of proteins within complex samples. This discussion will highlight some of these methodologies, namely the use of Multiple Reaction Monitoring (MRM) and Protein-AQUA.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.