SAB5801017
Alpaca Anti-Mouse kappa HRP single domain Antibody
recombinant Alpaca(VHH) Nano antibody
Szinonimák:
Recombinant Alpaca single variable domain secondary Nanobody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
alpaca
rekombináns
expressed in E. coli
konjugátum
horse radish peroxidase (HRP)
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
recombinant monoclonal
Forma
lyophilized solid
molekulatömeg
14 kDa
faj reaktivitás
mouse, Alpaca
technika/technikák
ELISA: 1:5000-1:20000
western blot: 1:5000-1:20000
méret
0.1 mL
szín
colorless
izotípus
VHH
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Most monoclonal antibodies are generated in mouse. There are five antibody isotypes (IgA, IgD, IgE, IgG, and IgM) from mouse. Each isotype has a different heavy chain. Mouse IgG constitutes 75% of serum immunoglobulins, and IgG is the predominant form of first antibody produced from mouse. Mouse IgG consists of five subclasses-IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG2c(inbred mouse strains with the Igh1-b allele have IgG2c isotype instead of IgG2a), IgG3. They are highly homologous and differ mainly in the hinge region. The whole IgG molecule possesses both the Fc region and the Fab region, which possessing the epitope-recognition site. The IgG contains two heavy and light chains(kappa or lambda), and the heavy chain is about 50 KD and the light chain is about 25 KD. The common IgG is monomeric with a molecular weight of approximately 150 kD.
VHH are single-domain antibodies derived from the variable regions of heavy chain of Camelidae immunoglobulin. The size of VHH is extremely small(<15KDa) compared to other forms of antibody fragment, which significantly increase the permeability of VHH. Thus VHH is considered of great value for research, diagnostics and therapeutics.
Egyediség
Isotype: VHH domain of alpaca IgG2b/2c
Immunogén
Kiszerelés
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)