Fontos dokumentumok
A0295
Anti-Human IgA (α-chain specific)−Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Goat Anti-Human IgA (α-chain specific)−HRP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
4-11 mg/mL
technika/technikák
direct ELISA: 1:50,000
dot blot: 1:80,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
western blot: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA) at dilution of 1:3,000 and 1: 1,600
- Tissue anti-transglutaminase antibody (tTG) assay at a dilution of 1:1,000
- Dot blot: a minimum working dilution of 1:80,000 was determined in a direct chemiluminescence assay using 10ng human IgA/dot. Luminol plus enhancer was used as substrate.
- Immunohistology using formalin-fixed, paraffin-embedded sections at a dilution of 1:100
- Transcytosis assay of dimeric IgA (D-IgA)
- Western Blotting
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Related Content
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.