Fontos dokumentumok
A8412
Bovine Serum Albumin solution
7.5% in DPBS, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Szinonimák:
Albumin solution from bovine serum, BSA solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
leírás
low endotoxin
sterilitás
sterile-filtered
termékcsalád
BioXtra
Teszt
7.0-8.0% protein basis (UV)
Forma
liquid
molekulatömeg
66.4 kDa
tisztítva
cold ethanol and heatshock fractionation
eredet
USA origin
koncentráció
7.5% in DPBS
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤13.0 EU/mL Endotoxin level
pH
6.5-7.5
idegen aktivitás
Mycoplasma test (Negative)
cell growth >50%
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Fedezze fel a szérumalbumin szerepét a szérummentes sejtkultúra-rendszerekben a biogyártásban.