Fontos dokumentumok
A5316
Monoclonal Anti-β-Actin antibody produced in mouse
clone AC-74, ascites fluid
Szinonimák:
Actin Antibody Sigma, Beta Actin Antibody, Beta Actin Antibody - Monoclonal Anti-β-Actin antibody produced in mouse, Beta Actin Antibody Sigma, Sigma Beta Actin Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
AC-74, monoclonal
molekulatömeg
antigen 42 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
rabbit, sheep, cat, guinea pig, bovine, mouse, chicken, wide range, Hirudo medicinalis, canine, Drosophila, carp, pig, rat, human
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using cultured human or chicken fibroblasts
western blot: 1:5,000 using cultured human or chicken fibroblast cell extracts
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Related Categories
Általános leírás
Monoclonal Anti-β-Actin (mouse IgG2a isotype) is derived from the AC-74 hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from an immunized mouse.
Immunogén
Alkalmazás
Mouse Monoclonal Anti-β-Actin antibody has been used for western blot analyses. The antibody can also be used for immunohistochemistry, indirect immunofluorescence (1:1,000) using cultured human or chicken fibroblasts, and indirect ELISA.
Western blot analysis of MDCK cell lysates were performed using monoclonal anti-actin antibody as a primary antibody.
Monoclonal Anti-β-Actin antibody has been used in western blotting.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)