Fontos dokumentumok
K4377
Monoclonal Anti-Human Kappa Light Chain (Bound and Free) antibody produced in mouse
clone KP-53, ascites fluid
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Human Kappa Light Chain (Bound and Free)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
KP-53, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
technika/technikák
indirect ELISA: 1:10,000
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- immunodetection
- in western blot analysis
- in intracellular kappa light chain staining for flow cytometric analysis
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)