Fontos dokumentumok
A5159
Aminopterin
Hybri-Max™, 50 ×, γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Szinonimák:
(S)-2-{4-[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methylamino]benzamido}pentanedioic acid, 4-Amino-PGA, 4-Aminofolic acid, 4-Aminopteroyl-L-glutamic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Hybri-Max™
sterilitás
γ-irradiated
termékcsalád
BioXtra
form
lyophilized powder
koncentráció
50 ×
technika/technikák
cell culture | hybridoma: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
oldhatóság
10 mL/vial, clear, red (in TC Medium)
ε (extinkciós együttható)
24,500 at 282 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
25,700 at 261 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
8,100 at 373 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)cnc2n1
InChI
1S/C19H20N8O5/c20-15-14-16(27-19(21)26-15)23-8-11(24-14)7-22-10-3-1-9(2-4-10)17(30)25-12(18(31)32)5-6-13(28)29/h1-4,8,12,22H,5-7H2,(H,25,30)(H,28,29)(H,31,32)(H4,20,21,23,26,27)/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TVZGACDUOSZQKY-LBPRGKRZSA-N
Géninformáció
human ... FPGS(2356)
mouse ... Fpgs(14287)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kapcsolódás
Feloldás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3