Fontos dokumentumok
M9929
Methotrexate
meets USP testing specifications
Szinonimák:
Methotrexate hydrate, 4-Amino-10-methylfolic acid hydrate, L-4-Amino-N10-methylpteroylglutamic acid hydrate, L-Amethopterin hydrate, Antifolan hydrate, MTX hydrate, Methylaminopterin hydrate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
Teszt
98.0-102.0%
form
powder
tárolási körülmény
(Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. )
technika/technikák
activity assay: suitable
cell based assay: suitable
szennyeződések
≤0.1% Residue on ignition (Ash)
≤12.0% water (Karl Fischer)
szín
yellow to orange-yellow
mp
185-204 °C (365 - 399 °F)
oldhatóság
water: insoluble
antibiotikus hatásspektrum
parasites
alkalmazás(ok)
advanced drug delivery
metabolomics
microbiology
Hatásmechanizmus
DNA synthesis
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]O[H].CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5.H2O/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);1H2/t13-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPJYMUQSRFJSEW-ZOWNYOTGSA-N
Géninformáció
human ... DHFR(1719) , DHFRP1(573971) , FPGS(2356) , SLC19A1(6573) , TYMS(7298)
mouse ... Dhfr(13361)
rat ... Dhfr(24312)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.