Fontos dokumentumok
A6770
Methotrexate hydrate
powder, ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-Amino-10-methylfolic acid hydrate, L-4-Amino-N10-methylpteroylglutamic acid hydrate, L-Amethopterin hydrate, Antifolan hydrate, MTX hydrate, Methylaminopterin hydrate
About This Item
Javasolt termékek
product name
Methotrexate hydrate, ≥98% (HPLC), powder
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
, yellow to very dark yellow to very dark orange
mp
185-204 °C
oldhatóság
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]O[H].CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5.H2O/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);1H2/t13-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPJYMUQSRFJSEW-ZOWNYOTGSA-N
Géninformáció
human ... DHFR(1719)
Alkalmazás
Inhibitor
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.