Fontos dokumentumok
H0262
HAT Media Supplement (50×) Hybri-Max™
lyophilized powder, suitable for hybridoma, BioXtra
Szinonimák:
HAT Supplement, Hypoxanthine-Aminopterin-Thymidin (HAT) media supplement
About This Item
Javasolt termékek
product name
HAT Media Supplement (50×) Hybri-Max™, γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Minőségi szint
sterilitás
γ-irradiated
termékcsalád
BioXtra
form
lyophilized powder
technika/technikák
cell culture | hybridoma: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
- in the selection and validation of hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase (HPRT)-deficient clones
- in the generation of mAbs (monoclonal antibodies)
- in the luciferase-based bioassay (LUC) assay
Feloldás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Related Content
Major technological advances have made the production of monoclonal antibodies quicker and more efficient. There are three established platforms for antibody discovery. We offer reagents for production of monoclonal antibody libraries using each of these techniques.
A jelentős technológiai fejlődésnek köszönhetően a monoklonális antitestek előállítása gyorsabbá és hatékonyabbá vált. Az antitestek felfedezésének három bevett platformja van. Reagenseket kínálunk monoklonális antitest-könyvtárak előállításához ezen technikák mindegyikének felhasználásával.