Fontos dokumentumok
A3411
Aminopterin
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
(S)-2-{4-[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methylamino]benzamido}pentanedioic acid, 4-Amino-PGA, 4-Aminofolic acid, 4-Aminopteroyl-L-glutamic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥97%
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szín
yellow
oldhatóság
2 M NaOH: 50 mg/mL
DMSO: soluble
ε (extinkciós együttható)
24,500 at 282 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
25,700 at 261 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
8,100 at 373 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)cnc2n1
InChI
1S/C19H20N8O5/c20-15-14-16(27-19(21)26-15)23-8-11(24-14)7-22-10-3-1-9(2-4-10)17(30)25-12(18(31)32)5-6-13(28)29/h1-4,8,12,22H,5-7H2,(H,25,30)(H,28,29)(H,31,32)(H4,20,21,23,26,27)/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TVZGACDUOSZQKY-LBPRGKRZSA-N
Géninformáció
human ... FPGS(2356)
mouse ... Fpgs(14287)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kapcsolódás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.