Fontos dokumentumok
F7876
Folic acid
≥97%
Szinonimák:
PteGlu, Pteroyl-L-glutamic acid, Vitamin M
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥97%
Forma
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
faint orange to dark orange-yellow
faint yellow to dark yellow
mp
>285 °C
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- to induce acute kidney injury in mice
- as a supplement to cultivate MCF-7 breast cancer cells.
- to construct folate or TNF-related apoptosis-including ligand (TRAIL)-conjugated nanomicelles
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.