Fontos dokumentumok
10783641001
Roche
Polyethylene Glycol 1500
Mr ~1500, pkg of 10 × 4 mL, solution
Szinonimák:
Poly(ethylene glycol), peg 1500, PEG
About This Item
Javasolt termékek
form
solution
molekulatömeg
Mr ~1500
kiszerelés
pkg of 10 × 4 mL
gyártó/kereskedő neve
Roche
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Related Content
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.
A polietilén-glikol (PEG), más néven polietilén-oxid (PEO), etilén-oxid és víz kondenzációs polimerje, amely számos olyan kémiai tulajdonsággal rendelkezik, amelyek biológiai, kémiai és gyógyszeripari alkalmazásokban hasznossá teszik.