Fontos dokumentumok
SML0284
Mycophenolate mofetil
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(4E)-6-(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoic acid 2-(4-morpholinyl)ethyl ester, RS 61443, TM-MMF
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: ≥15 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)CCC(=O)OCCN3CCOCC3
InChI
1S/C23H31NO7/c1-15(5-7-19(25)30-13-10-24-8-11-29-12-9-24)4-6-17-21(26)20-18(14-31-23(20)27)16(2)22(17)28-3/h4,26H,5-14H2,1-3H3/b15-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTGDFNSFWBGLEC-SYZQJQIISA-N
Géninformáció
human ... IMPDH1(3614) , IMPDH2(3615)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3