Fontos dokumentumok
852678
6-Mercaptopurine monohydrate
98%
Szinonimák:
6-Purinethiol, 6-Thiohypoxanthine
Teszt
98%
Forma
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
O.Sc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H4N4S.H2O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5;/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WFFQYWAAEWLHJC-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PPAT(5471)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?