Fontos dokumentumok
1392002
USP
Mercaptopurine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
6-Mercaptopurine monohydrate, 6-Purinethiol, 6-Thiohypoxanthine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
mercaptopurine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O.Sc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H4N4S.H2O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5;/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WFFQYWAAEWLHJC-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PPAT(5471)
Általános leírás
Alkalmazás
- Azathioprine
- Azathioprine Sodium for Injection
- Azathioprine Tablets
- Mercaptopurine
- Mercaptopurine Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3