Fontos dokumentumok
S0883
Sulfasalazine
97.0-101.5%
Szinonimák:
2-Hydroxy-5-{{4-[(2-pyridinylamino)sulfonyl]phenyl}azo}benzoic acid, 5-[4-(2-Pyridylsulfamoyl)phenylazo]salicylic acid, Salicylazosulfapyridine
Teszt
97.0-101.5%
Forma
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
260-265 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES string
OC(=O)c1cc(ccc1O)\N=N\c2ccc(cc2)S(=O)(=O)Nc3ccccn3
InChI
1S/C18H14N4O5S/c23-16-9-6-13(11-15(16)18(24)25)21-20-12-4-7-14(8-5-12)28(26,27)22-17-3-1-2-10-19-17/h1-11,23H,(H,19,22)(H,24,25)/b21-20+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NCEXYHBECQHGNR-QZQOTICOSA-N
Géninformáció
human ... ALOX5(240) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Alkalmazás
- For investigating its therapeutic potential in patients suffering from multiple sclerosis (MS).
- For studying its role as an antiarthritic agent via inhibition of the cartilage degeneration and pain associated with progression of osteoarthritis in the rat, which is used as the test animal.
It may also be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in biological samples and aqueous samples using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and spectrofluorimetic technique.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)