Fontos dokumentumok
A4882
6-Thioguanine
≥98%
Szinonimák:
2-Amino-6-mercaptopurine, 2-Amino-6-purinethiol
Teszt
≥98%
Forma
powder
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES string
NC1=Nc2nc[nH]c2C(=S)N1
InChI
1S/C5H5N5S/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... IMPDH1(3614) , IMPDH2(3615)
Alkalmazás
- to induce autophagy and apoptosis in colorectal cancer cell lines HCT116
- as a selection marker in the mutation and survival assay in chinese hamster lung fibroblasts culture V79
- as a selection marker in clonogenic Lung metastasis assay of 4T1-luc cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)