Fontos dokumentumok
71507
Sodium phosphate monobasic monohydrate
BioXtra, for molecular biology, ≥99.5% (T)
Szinonimák:
Monosodium phosphate, Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥99.5% (T)
form
crystals
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
4.0-4.5 (25 °C, 1 M in H2O)
oldhatóság
H2O: 1 M, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: ≤0.03
λ: 280 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Related Content
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.