Fontos dokumentumok
D9696
Dronedarone hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-{2-Butyl-3-[4-(3-dibutylaminopropoxy)benzoyl]benzofuran-5-yl}methanesulfonamide hydrochloride, Multaq, SR-33589B
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: 15 mg/mL, clear
kezdeményező
Sanofi Aventis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CCCCN(CCCC)CCCOc1ccc(cc1)C(=O)c2c(CCCC)oc3ccc(NS(C)(=O)=O)cc23
InChI
1S/C31H44N2O5S.ClH/c1-5-8-12-29-30(27-23-25(32-39(4,35)36)15-18-28(27)38-29)31(34)24-13-16-26(17-14-24)37-22-11-21-33(19-9-6-2)20-10-7-3;/h13-18,23,32H,5-12,19-22H2,1-4H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DWKVCQXJYURSIQ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779) , HCN4(10021) , KCNJ2(3759) , SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
We offer many products related to potassium channels for your research needs.