Fontos dokumentumok
S9876
Sulfathiazole
Szinonimák:
2-Sulfanilamidothiazole, 4-Amino-N-(2-thiazolyl)benzenesulfonamide, N1-(2-Thiazolyl)sulfanilamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 1694
Forma
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
200-202 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
clinical testing
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
InChI
1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JNMRHUJNCSQMMB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mode of Action: Inhibits folic acid synthesis in prokaryotes.
Anti-microbial Spectrum: Gram positive, Gram negative, Chlamydia
Mode of Resistance: Alteration of dihydropteroate synthase or alternative pathway for folic acid synthesis.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)