Fontos dokumentumok
78225
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol solution
30% PEG 1500
Szinonimák:
Crystallization solution 43/Kit-No 82009
About This Item
UNSPSC kód:
12161900
NACRES:
NA.26
product name
PEG 1500 30% solution,
form
liquid
Minőségi szint
pH
4.0±0.2 ( in neat)
sűrűség
1.05 g/mL at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Dokumentumtár megtekintése
Tijana Ivanovic et al.
The EMBO journal, 27(8), 1289-1298 (2008-03-29)
Nonenveloped animal viruses must disrupt or perforate a cell membrane during entry. Recent work with reovirus has shown formation of size-selective pores in RBC membranes in concert with structural changes in capsid protein mu1. Here, we demonstrate that mu1 fragments