Fontos dokumentumok
PHR1396
Methotrexate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Methotrexate, (+)-Amethopterin, 4-Amino-10-methylfolic acid, 4-Amino-N10-methylpteroyl-L-glutamic acid, Antifolan, MTX, Methylaminopterin
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. M1000000
traceable to USP 1414003
API-család
methotrexate
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27)/t13-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
Géninformáció
human ... DHFR(1719)
Általános leírás
Methotrexate is an antagonist of folic acid that inhibits dihydrofolate reductase (DHFR) enzyme, reversibly and results in impaired DNA synthesis and cellular replication. Methotrexate has been used in treatment of rheumatoid arthritis and also for maintenance therapy in childhood acute lymphocytic leukemia (ALL).
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Célzott szervek
Liver,Bone marrow
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3