Fontos dokumentumok
N1628
Novobiocin sodium salt
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
Albamycin, Albamycin Sodium, Cathomycin sodium
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
(STREPTOMYCES NIVEUS)
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
(Tightly closed. Dry. )
szín
white to yellow
antibiotikus hatásspektrum
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].CO[C@@H]1[C@@H](OC(N)=O)[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc3C([O-])=C(NC(=O)c4ccc(O)c(C\C=C(\C)C)c4)C(=O)Oc3c2C)OC1(C)C
InChI
1S/C31H35N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34,36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in the research heat shock protein inhibition and to produce positively supercoiled plasmid DNA
- in the research on the efficacy of probiotics
- in the research on the efficacy of human monocytes and dendritic cells for T-cell replication
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antimicrobial spectrum: Gram-positive bacterial.
Tulajdonságok és előnyök
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)