SAB5500001
Anti-beta-Actin antibody, Rabbit monoclonal
clone SP124, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in proprietary host
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SP124, monoclonal
faj reaktivitás
human (tested)
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
chicken, mouse, rat, bovine, rabbit, pig, dog, hamster, frog
technika/technikák
flow cytometry: 1:100
immunoblotting: 1:200
immunohistochemistry: 1:200
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ACTB(60)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)