Fontos dokumentumok
A8481
Anti-γ-Actin antibody, Mouse monoclonal
clone 2-2.1.14.17, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-ACTG1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2-2.1.14.17, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~43 kDa
faj reaktivitás
mouse, chicken, canine, bovine, human, hamster
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using total cell extract of 3T3 cells
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
bovine ... ACTG1(404122)
chicken ... ACTG1(415296)
human ... ACTG1(71)
mouse ... Actg1(11465)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- immunofluorescence
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- western blotting
- immunohistochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)