MAB1501
Anti-Actin Antibody, clone C4
ascites fluid, clone C4, Chemicon®
Szinonimák:
MAB1501X, MAB1501R, Pan Actin antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
C4, monoclonal
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ACTA1(58)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Tissue culture cells -- fix with formaldehyde, treat with methanol or acetone.
Glycerinated myofibrils -- fix fibers with formaldehyde, treat with cold methanol. Stains I-bands intensely and stress fibers in human fibroblasts.
Cryostat sections (6 µm) -- quick frozen in isopentane, slides treated with gelatin and formaldehyde.
Immunoblots:
1:100-1:1,000 (Otey, 1987):On muscle homogenates subject to SDS-PAGE, reacts relatively uniformly with a 43 kD protein present in skeletal, cardiac, gizzard and aorta tissues. Appears to react with all isoforms of actin found in these preparations and shows a strong reaction with the alpha-actin found in skeletal, cardiac, and arterial muscle.
Iodination (Lessard, 1979).
Solid phase binding assay ELISA:
1:800-1:1,000 dilution from a previous lot was shown to be strongly reactive with cytoplasmic actin and shows a significant binding to gizzard, skeletal, arterial and cardiac actins. Also shows a significant binding to both Dictyostelium discoidum and Physarum polycephalum.
ELISA:
strongly reactive with the cytoplasmic actin and shows a significant binding to gizzard, skeletal, arterial and cardiac actins. Also shows a significant binding to both Dictyostelium discoidum and Physarum polycephalum.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Minőség
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected ACTIN on 10 ug of A431 lysates.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa whole cell lysate.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Az immunfluoreszcencia antitesthez kötött fluoreszcens molekulákat használ a fehérjék lokalizációjára, a módosítások megerősítésére és a fehérjekomplexek vizualizálására.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Protocols
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.