A2172
Monoclonal Anti-Actin (α-Sarcomeric) antibody produced in mouse
clone 5C5, ascites fluid
Szinonimák:
Mouse Anti-Actin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5C5, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
rabbit, carp, rat, sheep, guinea pig, human, snake, bovine, frog
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using human skeletal and cardiac muscle
immunohistochemistry (frozen sections): suitable using human skeletal and cardiac muscle
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgM
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ACTA1(58) , ACTC1(70)
mouse ... Rwdd2a(69519)
rat ... Acta1(29437) , Actc1(29275)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- immunofluorescence
- double immunostaining
- double labelling terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling (TUNEL) immunofluorescence staining.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3