MAB1501R
Anti-Actin Antibody, clone C4
clone C4, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
actin, alpha 1, skeletal muscle, alpha skeletal muscle actin, MAB1501, MAB1501X, smooth muscle actin, SMA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
C4, monoclonal
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ACTA1(58)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
10 μg/mL dilution from a previous lot was used (methanol fixed mouse 3T3 cells).
Immunohistochemistry:
10μg/mL dilution from a previous lot was used for paraffin embedded, 4% formaldehyde, 3% glutaraldehyde, sodium cacodylate treated sections {see Luciano, L et al. 2003}.
ELISA:
A previous lot was shown to be strongly reactive with the cytoplasmic actin and shows a significant binding to gizzard, skeletal, arterial and cardiac actins. Also shows a significant binding to both Dictyostelium discoidum and Physarum polycephalum.
Western blot:
1-20 µg/ml. On muscle homogenates subject to SDS-PAGE, reacts relatively uniformly with a 43 kD protein present in skeletal, cardiac, gizzard and aorta tissues. Appears to react with all isoforms of actin found in these preparations and shows a strong reaction with the alpha-actin found in skeletal, cardiac, and arterial muscle (Otey, 1987).
Immunohistochemistry:
10µg/mL for paraffin embedded, 4% formaldehyde, 3% glutaraldehyde, sodium cacodylate treated sections {see Luciano, L et al. 2003}.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Minőség
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected actin on 10 μg of HeLa lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1