SAB4500797
Anti-AKT antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
AKT, AKT1 kinase, C-AKT, PKB, kinase Akt1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 55 kDa
faj reaktivitás
mouse, rat, human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AKT1(207)
Általános leírás
AKT serine/threonine kinase 1 (AKT1), also called as v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1 or protein kinase B α (PKB-α), is encoded by the gene mapped to human chromosome 14q32. It is highly expressed in liver, muscle and adipocytes. The encoded protein is a member of the AKT family, which is characterized with an amino-terminal pleckstrin homology (PH) domain, a short α-helical linker and a carboxyl-terminal kinase domain.
Immunogen
Immunogen Range: 90-139
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg