Fontos dokumentumok
A5060
Anti-Actin (20-33) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-ACTA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 42 kDa
faj reaktivitás
wide range (animal), invertebrates
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
fejlettebb validálás
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using chicken or rat tissue sections
indirect immunofluorescence: 1:200 using cultured human fibroblasts
microarray: suitable
western blot: 1:250 using using rat brain or chicken muscle extracts
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ACTA1(58)
mouse ... Acta1(11459)
rat ... Acta1(29437)
Általános leírás
The antibody shows a broad reactivity among actin isoforms and across a range of organisms. It specifically stains typical stress fibers in cultured cells using an indirect immunofluorescent labeling technique and can be used as a probe of the N-terminal region of actin.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2