ABT1487
Anti-α-Smooth Muscle Actin (ACTA2) Antibody,
rabbit polyclonal
Szinonimák:
Actin, aortic smooth muscle, Alpha-actin-2, Cell growth-inhibiting gene 46 protein
Méret kiválasztása
Méret kiválasztása
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-alpha-Actin Antibody, Smooth Muscle, from rabbit, purified by affinity chromatography
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat, mouse, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
chicken (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ACTA1(58)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot immunostained smooth muscle cells in human uterus tissue sections.
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg from a representative lot immunoprecipitated smooth muscle alpha-Actin from 500 µg of C2C12 mouse myoblast lysate.
Cell Structure
Cytoskeleton
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected smooth muscle alpha-Actin in 10 µg of C2C12 mouse myoblast lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1