SAB4301137
Anti-ACTIN antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
ACTB
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
42 kDa
faj reaktivitás
plant
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
izotípus
IgG
elérési szám
NP_190236.1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
Arabidopsis thaliana ... ACT12(823805)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)