Fontos dokumentumok
A1346
ASB-14
Szinonimák:
3-[N,N-Dimethyl(3-myristoylaminopropyl)ammonio]propanesulfonate, Amidosulfobetaine-14
About This Item
Javasolt termékek
leírás
zwitterionic
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
powder
molekulatömeg
average mol wt >10,000
aggregált szám
≥23
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C22H46N2O4S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-22(25)23-18-15-19-24(2,3)20-16-21-29(26,27)28/h4-21H2,1-3H3,(H-,23,25,26,27,28)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UTSXERRKRAEDOV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3