Fontos dokumentumok
D0431
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
Szinonimák:
3-(N,N-Dimethyldodecylammonio)propanesulfonate, 3-(N,N-Dimethyllaurylammonio)propanesulfonate, 3-(Dodecyldimethylammonio)propanesulfonate, 3-(Lauryldimethylammonio)propanesulfonate, Dodecyldimethyl(3-sulfopropyl)ammonium hydroxide inner salt, Lauryl sulfobetaine, SB3-12
About This Item
Javasolt termékek
leírás
zwitterionic
Minőségi szint
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
molekulatömeg
micellar avg mol wt 18,500
aggregált szám
55
szennyeződések
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.1%
CMC
2-4 mM (20-25°C)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H37NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18(2,3)16-14-17-22(19,20)21/h4-17H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IZWSFJTYBVKZNK-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?