Fontos dokumentumok
P7262
Plumbagin from Plumbago indica
Szinonimák:
5-Hydroxy-2-methyl-1,4-naphthoquinone
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Plumbago indica
Minőségi szint
Forma
powder
szín
faint orange to dark orange
mp
76-78 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1=CC(C2=C(C1=O)C=CC=C2O)=O
InChI
1S/C11H8O3/c1-6-5-9(13)10-7(11(6)14)3-2-4-8(10)12/h2-5,12H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VCMMXZQDRFWYSE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a reactive oxygen species agent (ROS) to induce cytotoxicity in mouse embryonic fibroblasts
- as an oxidative stress inducer to generate superoxide anion in Saccharomyces cerevisiae
- as a reference standard in thin layer chromatography and in spectrophotometric analysis for quantification of plumbagin in Plumbago auriculate samples
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)