Fontos dokumentumok
43781
(Lauryldimethylammonio)acetate
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
(Dodecyldimethylammonio)acetate, N-Dodecyl-N,N-dimethylglycine, Laurylbetaine, Lauryldimethylaminoacetic acid betaine, Lauryldimethylbetaine
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
molekulatömeg
271.44 g/mol
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
vezetőképesség
≤10 μS/cm (1% (w/v) in water)
λ
1 % (w/v) in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: ≤0.20
λ: 280 nm Amax: ≤0.15
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C16H33NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(2,3)15-16(18)19/h4-15H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVEKCXOJTLDBFE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3