Fontos dokumentumok
C0856
C7BzO
Szinonimák:
3-(4-Heptyl)phenyl-3-hydroxypropyl)dimethylammoniopropanesulfonate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
zwitterionic
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
solid
molekulatömeg
399.59 Da (anhydrous)
aggregált szám
≤25
technika/technikák
dialysis: suitable
electrophoresis: suitable
protein quantification: suitable
SMILES string
CCCCCCCc1ccc(cc1)C(O)CC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H37NO4S/c1-4-5-6-7-8-10-19-11-13-20(14-12-19)21(23)15-17-22(2,3)16-9-18-27(24,25)26/h11-14,21,23H,4-10,15-18H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUPYROAFYPQUSH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)