Fontos dokumentumok
94426
Enoxacin sesquihydrate
analytical standard
Szinonimák:
1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid sesquihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤15 wt. % water
oldhatóság
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
alkalmasság
conforms to structure for Proton NMR spectrum
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
SMILES string
O.O.O.CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc(F)c(nc12)N3CCNCC3.CCN4C=C(C(O)=O)C(=O)c5cc(F)c(nc45)N6CCNCC6
InChI
1S/2C15H17FN4O3.3H2O/c2*1-2-19-8-10(15(22)23)12(21)9-7-11(16)14(18-13(9)19)20-5-3-17-4-6-20;;;/h2*7-8,17H,2-6H2,1H3,(H,22,23);3*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKNNITGJCMPHKE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.