Fontos dokumentumok
B3876
BICINE
≥99% (titration)
Szinonimák:
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
Teszt
≥99% (titration)
form
powder or crystals
pH
3.5-5.0
hasznos pH-tartomány
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
oldhatóság
water: 25 % (w/w), clear, colorless
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OCCN(CCO)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Jogi információk
helyettesítve
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
Objective: To standardize a procedure for the recycling micro-assay of β-NAD and β-NADH