Fontos dokumentumok
T7763
3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulfonate
≥99% (TLC)
Szinonimák:
3-(N,N-Dimethyltetradecylammonio)propanesulfonate, 3-(Myristyldimethylammonio)propanesulfonate, N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, Myristyl sulfobetaine, SB3-14
About This Item
Javasolt termékek
leírás
zwitterionic
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
molekulatömeg
micellar avg mol wt 30,200
aggregált szám
83
technika/technikák
electrophoresis: suitable
vezetőképesség
≤20 μmho per cm at 24 °C (0.1 M aqueous solution)
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
alkalmazás(ok)
detection
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H41NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20(2,3)18-16-19-24(21,22)23/h4-19H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)