Fontos dokumentumok
A0166
Ampicillin sodium salt
powder or crystals, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
form
powder or crystals
hatékonyság
845-988 μg per mg (C16H18N3O4S, Calculated on the anhydrous basis)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szín
white to off-white
mp
215 °C (dec.) (lit.)
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
Related Categories
Általános leírás
In research, ampicillin plays a pivotal role in microbiological, biochemical, and cell culture investigations. Its utilization in laboratories extends to studying antibiotic resistance and penetration limitations, exploring the synergistic interactions between multiple antibiotics, and serving as a crucial component for the selection and maintenance of recombinant plasmids in E. coli. Through these applications, ampicillin sodium salt contributes significantly to advancing the understanding of antibiotic efficacy, bacterial responses, and molecular processes, making it an indispensable tool in various facets of scientific research.
Alkalmazás
Recommended for antibacterial use in cell culture media at 100 mg/L.
Recommended for use in ampicillin-resistance studies at 20-125 μg/ml.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mode of Resistance: Administration with ß-lactamase cleaves the ß-lactam ring of Ampicillin and inactivates it.
Antimicrobial Spectrum: Includes both gram-positive (similar to benzylpenicillin) and gram-negative bacteria (similar to tetracyclines and chloramphenicol.
Tulajdonságok és előnyök
- High quality antibiotic suitable for multiple research applications
- Broad-spectrum antibiotic
- Inhibits bacterial cell-wall synthesis
- Active against Gram-positive and Gram-negative bacteria
- Commonly used in Cell Culture, Cell Biology and Biochemical research
Kiszerelés
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1A - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3