S0389
Sucrose
for molecular biology, ≥99.5% (GC)
Szinonimák:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
sugar cane
Minőségi szint
grade
for molecular biology
Teszt
≥99.5% (GC)
form
crystals
technika/technikák
HPLC: suitable
cryopreservation: suitable
electron microscopy: suitable
enzyme immunoassay: suitable
gas chromatography (GC): suitable
immunohistochemistry: suitable
szennyeződések
≤0.1% free glucose
szín
white
hasznos pH-tartomány
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
mp
185-187 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 50 g + 50 mL
kation nyomok
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
absorption
≤0.15 at 280 at 50%
≤0.20 at 260 at 50%
alkalmasság
suitable for molecular biology
alkalmazás(ok)
agriculture
agriculture
life science and biopharma
metabolomics
sample preservation
idegen aktivitás
DNase, RNase, protease, none detected
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to perform cryoprotection for kidney tissues
- as a component in the solid germination medium to germinate pollen grains
- in the triphenyl-tetrazolium chloride (TTC) test to check the viability of pollen grains
- in the cryoprotection of fixed brain tissues for immunohistochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Ideal for Molecular Biology, Cell Biology and Biochemical research
- Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
- Tested for DNase, RNase, and proteases
- Molecular biology grade sucrose, sourced from sugar cane
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
A centrifugálás lehetővé teszi a részecskék üledékképződéssel történő szétválasztását. Ismerje meg, hogyan lehet a részecskéket centrifugával szétválasztani, és hogyan lehet a Stokes-törvényt használni az ülepedési sebesség kiszámításához.
Protocols
Protocol for the preparation of Antibody Sensitized Sheep Erythrocytes. Includes product numbers and links.