Fontos dokumentumok
A8351
Ampicillin sodium salt
BioXtra, suitable for cell culture
Szinonimák:
D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
szín
white to off-white
mp
215 °C (dec.) (lit.)
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mode of Resistance: Administration with ß-lactamase cleaves the ß-lactam ring of Ampicillin and inactivates it.
Antimicrobial Spectrum: Includes both gram-positive (similar to benzylpenicillin) and gram-negative bacteria (similar to tetracyclines and chloramphenicol.
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1A - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)