Fontos dokumentumok
N6386
Neomycin trisulfate salt hydrate
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Szinonimák:
Antibiotic 10676, Neomycin B
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Neomycin trisulfate salt hydrate, powder, BioReagent, suitable for cell culture
biológiai forrás
Streptomyces sp.
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
powder
hatékonyság
≥600 μg neomycin per mg (Dried basis)
kiszerelés
pkg of 100 g
pkg of 25 g
pkg of 5 g
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szín
white to yellow
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NC[C@@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](N)C[C@H](N)[C@H]3O[C@H]4O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4N)C(N)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H46N6O13.3H2O4S.H2O/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22;3*1-5(2,3)4;/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2;3*(H2,1,2,3,4);1H2/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11?,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+;;;;/m1..../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHAGUNPVKDUVFV-QGTTWHFQSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to determine Netrin1- encoding gene (Ntn1) protective effects against aminoglycoside antibiotics in cochlear explants
- for Escherichia coli antibiotic susceptibility test
- in bone marrow transplantation of mice
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antimicrobial spectrum: Neomycin acts against both gram-positive and gram-negative bacteria.
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic